Saltar a
1.04352
L-Histidina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Sinónimos:
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiónico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
155.15
EC Index Number:
200-745-3
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
84088
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
General description
Los productos químicos desempeñan un papel importante en la estabilización de los fármacos biológicos durante su proceso de formulación y fabricación, por ejemplo, evitando la agregación. Ofrecemos una amplia gama de estabilizadores, tampones y sales de gran calidad para la purificación y formulación satisfactoria de sus biomoléculas. Desarrollados específicamente para aplicaciones de alto riesgo, tienen una baja concentración microbiana y de endotoxinas.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministros y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La histidina se utiliza en la fabricación de productos biofarmacéuticos como un amortiguador en la formulación. A menudo se utiliza junto con el monoclorhidrato de histidina para preparar tampón de histidina con el valor de pH deseado.
Debido a sus bajos límites microbianos y de endotoxinas, la L-histidina Emprove® Expert es especialmente adecuada para aplicaciones de alto riesgo.
Biochem/physiol Actions
Precursor de la histamina por medio de la histidina descarboxilasa.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H3911H6034H8000
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cell analysis
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
agency
ChP, Ph. Eur., JP, USP
agency
-
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
agency
-
form
solid
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
ReagentPlus®
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..