Merck
53370
L-histidina monohydrochloride monohydrate
≥99.0% (AT)
Sinónimos:
Ácido Lα-amino-β-(4-imidazolil) propiónico monohydrochloride
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
209.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
eCl@ss:
32160406
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +9.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
≤0.3% foreign amino acids
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
General description
L-Histidine is a hydrophilic essential amino acid that has a basic sidechain containing an imidazole group.
Biochem/physiol Actions
L-Histidine is biosynthesized from ATP, 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate (PRPP), and glutamine. This essential amino acid can be degraded to glutamate by histidiase, urocanase and imidazolonepropionase; it is also the precursor of histamine by action of histidine decarboxylase.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)