H4759
Hydrochlorothiazide
crystalline
Sinónimos:
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline
Nivel de calidad
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
Clave InChI
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALB(213) , CA1(759) , CA11(770) , CA12(771) , CA13(377677) , CA14(23632) , CA2(760) , CA3(761) , CA4(762) , CA5A(763) , CA6(765) , CA7(766) , CA8(767) , CA9(768) , SLC12A3(6559)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?