1121005
USP
Chlorothiazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorothiazide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clave InChI
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC12A3(6559)
Descripción general
Aplicación
- Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Bisoprolol Fumarate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
- Chlorothiazide
- Chlorothiazide Compounded Oral Suspension
- Chlorothiazide Oral Suspension
- Chlorothiazide Sodium for Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)