Merck
G7391
Supelco
β-D-Glucan from barley
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
calidad
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
técnicas
photometry: suitable
aplicaciones
food and beverages
general analytical
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
Clave InChI
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
Descripción general
β-D-Glucan is a β-D-glucose polysaccharide, naturally found in the cell wall of fungi, bacteria and plants.
Aplicación
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Overview of (1? 3)-beta-D-glucan immunobiology.
Williams LD
Mediators of Inflammation, 6(4), 247-250 (1997)
Plasma (1? 3)-beta-D-glucan measurement in diagnosis of invasive deep mycosis and fungal febrile episodes.
Obayashi T, et al.
Lancet, 345(8941), 17-20 (1995)