Merck
89862
β-1,3-Glucan from Euglena gracilis
Sinónimos:
Paramylon
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
(Euglena gracilis)
Quality Segment
form
powder
color
white to faint beige
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C[C@H]3O)O)CO)O)O[C@H]2[C@@H]([C@H](OC[C@@H]2O)CO)O
InChI
1S/C18H32O14/c19-2-9-6(22)1-7(23)17(29-9)32-16-13(26)11(4-21)30-18(14(16)27)31-15-8(24)5-28-10(3-20)12(15)25/h6-27H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
SPMCUTIDVYCGCK-IIIGWGBSSA-N
General description
The molecule consists of a linear chain of glucose units without any branching.
Application
β-1,3-Glucan from Euglena gracilis may be compared with other β-1,3-glucans and their derivatives to study mechanisms of protection of DNA from oxidative lesions. β-1,3-Glucan from Euglena gracilis may be used as a substrate to identify, differentiate and characterize glucanase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)