C9386
Casein Acid Hydrolysate for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology, ≥12.5% Total N, 8-12% Amino
Sinónimos:
Casein hydrolyzates, Hy-Case® SF, Peptone from casein, casein acid hydrolysate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hy-Case® SF, Casein acid hydrolysate, from bovine milk
origen biológico
bovine milk
Nivel de calidad
Formulario
powder
análisis de nitrógeno
8-12% amino, ≥12.5% total
pérdida
≤11% loss on drying
pH
5.4-7.4
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
10-30°C
idoneidad
Streptococcus spp.
Streptomyces spp.
Aplicación
Ligadura / enlace
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.