para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
bovine milk
Quality Segment
grade
Molecular Biology
sterility
non-sterile
form
powder
application(s)
agriculture
(ffff123)
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
N-Z-Amine® EKC is derived from the enzymatic digest of casein, often used in culture media. N-Z-Amine EKC contains a mixture of peptides and amino acids.
Application
EZMix N-Z-Amine® A has been used as a nutritional source in microbial media and plant cell suspension cultures.
EZMix N-Z-Amine® A is suitable for use as a nutritional source in microbial media.
Features and Benefits
NZ Amine EZMix powder provides:
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?