91490
Tridecane
analytical standard
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
6.4 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 59.4 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.426
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
density
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis