Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $57.700 |
5 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $226.000 |
Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
523 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ReagentPlus®, 99% | description anhydrous, ≥99% | description ACS reagent, ≥99% |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade - | grade anhydrous | grade ACS reagent |
| assay ≥99.7% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanol
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
187.7 °F
Punto de inflamación (°C)
86.5 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?