86893
Tetrabutylammonium perchlorate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grade
for electrochemical analysis
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
≥99.0%
form
powder
mp
211-215 °C
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClHO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?