900640
1,4 Dioxano
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinónimos:
Dioxano, Óxido de dietileno
About This Item
Productos recomendados
grado
ZerO2®
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
356 °F
calidad
anhydrous
lim. expl.
22 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.003% water
water
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)