Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
41 hPa ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.01% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Water
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® es la alternativa económica a las calidades de gran pureza. Con EMPLURA ofrecemos una variedad de disolventes para una pluralidad de aplicaciones básicas en las industrias no reguladas y para las aplicaciones menos exigentes, el trabajo preparativo de laboratorio y la limpieza. Los disolventes EMPLURA proporcionan especificaciones adecuadas con los parámetros más importantes.
Application
- Aparición del 1,4-dioxano en el agua potable de China y su riesgo ecológico y para la salud humana: examen de la prevalencia del 1,4-dioxano en el agua potable de China, con una evaluación de los riesgos ecológicos y para la salud humana asociados, relevante para los investigadores y los responsables políticos, centrado en la salud pública y la seguridad medioambiental (Wang et al., 2024).
- Comportamiento de adsorción y cinética del 1,4-dioxano por aerogel de carbono: en esta investigación se discute la eficacia del aerogel de carbono en la adsorción de 1,4-dioxano, proporcionando datos valiosos sobre la cinética y el comportamiento de adsorción, útiles para científicos de materiales y químicos que trabajan con materiales avanzados (Lu et al., 2024).
- Estructura orgánica covalente fotosensibilizada como imitadora de la oxidasa inducida por la luz para la detección colorimétrica del ácido úrico: este innovador enfoque en el que se utiliza un marco que podría adaptarse para la detección del 1,4-dioxano subraya la intersección de la ciencia de los materiales y la química analítica, lo que podría interesar a los investigadores que desarrollan nuevos métodos analíticos (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,0 %
Identidad (IR): conforme
Ácido libre (como CH₃COOH): ≤ 0,01 %
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 1,032- 1,034
Peróxido (como H₂O₂): ≤ 0,005 %
Agua: ≤ 0,1 %
Estabilizado con unas 25 ppm de 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (BHT).
Identidad (IR): conforme
Ácido libre (como CH₃COOH): ≤ 0,01 %
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 1,032- 1,034
Peróxido (como H₂O₂): ≤ 0,005 %
Agua: ≤ 0,1 %
Estabilizado con unas 25 ppm de 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (BHT).
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4 Dioxano
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?