71996
Borax Anhydrous
puriss. p.a., anhydrous, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
Sodium tetraborate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
grade
puriss. p.a.
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Inchi Key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?