P3750
Pararosaniline hydrochloride
>85% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
Pararosaniline chloride
Productos recomendados
Nombre del producto
Pararosaniline hydrochloride, >85.0% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
>85.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
color
green to very dark green
mp
268-270 °C
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
εmax
≥17000 at 286-292 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥80000 at 543-549 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Clave InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?