61739
N-Lauroylsarcosine
purum p.a., ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
About This Item
Productos recomendados
descripción
anionic
Nivel de calidad
grado
purum p.a.
Ensayo
≥98.0% (GC)
mol peso
271.40 g/mol
técnicas
protein quantification: suitable
impurezas
≤0.2% water
residuo de ign.
≤0.1%
mp
45-50 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤70 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
grupo funcional
amide
carboxylic acid
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
Clave InChI
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?