Saltar a
L9150
N-Lauroilsarcosina sodium salt
detergent for use in cell lysis
Sinónimos:
Lauroil sarcosinato de sodio, N-Dodecanoil-N-metilglicina sodium salt, Sarkosyl NL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$45.400
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$77.800
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$161.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
293.38
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-281-5
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
MDL number:
$45.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥94%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 600
aggregation number
2
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
El lauroil sarcosinato sódico, la sal sódica de un derivado acilo de la sarcosina, un aminoácido natural que se encuentra en los músculos y los tejidos del organismo, destaca como un componente valioso en la investigación en biología molecular, bioquímica y biología celular. Derivado de un ácido graso natural y el derivado aminoacídico sarcosina, la N-lauroilsarcosina es un tensioactivo aniónico biodegradable en general sintetizado mediante reacciones de acilación y neutralización que involucran al ácido láurico y la sarcosina sódica.
Este tensioactivo aniónico de tipo aminoácido, también reconocido como amida de ácidos grasos y detergente, exhibe potencia desnaturalizante de proteínas y se ha integrado en disoluciones de lisado, como el ensayo de corneta. Su aplicación se extiende a la lisis de los protoplastos para el aislamiento del ADN cromosómico de Streptococcus mutans. En particular, la sal sódica de la lauroilsarcosina, caracterizada por sus propiedades detergentes iónicas, se emplea habitualmente para purificar las proteínas de la membrana. Además, la lauroil sarcosina de sodio también desempeña un papel crucial en las disoluciones salinas concentradas, facilitando la lisis celular en los protocolos de purificación de ARN y solubilización de la membrana. Ya sea rompiendo las estructuras celulares o facilitando la purificación de proteínas de membrana, este tensioactivo suave resulta valioso en varias aplicaciones dentro de los ámbitos de la biología y la bioquímica.
Application
Adecuado para
  • solubilización y separación de las proteínas de membrana
  • lisis celular durante el aislamiento del ARN
  • inhibición de la hexocinasa
Features and Benefits
  • Adecuado para investigación en biología molecular, bioquímica y biología celular
  • Puede utilizarse para la purificación y la cuantificación de proteínas
  • Producto de gran pureza para aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Tensioactivo aniónico.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
61743L577761745
description
detergent for use in cell lysis
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
description
≥97.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein expression: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
assay
≥94%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
2
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Lauroilsarcosina sodium salt
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
512.6 °F - closed cup
flash_point_c
267 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf