Merck
428010
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104.
Sinónimos:
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H28NO3 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
293.38
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4368
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 M
foreign activity
DNAse, RNAse, Protease, Phosphatase, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].N(CC(=O)[O-])(C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable to up to 6 months at 20°C.
Other Notes
Rao, J.N., et al. 2009. J. Mol. Biol.390, 516.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
512.6 °F - closed cup
flash_point_c
267 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)