Merck
61747
N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
30% aqueous solution, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Sarcosyl, Sarkosyl NL, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate, Sodium N-lauroylsarcosinate solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
293.38
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
quality
30% aqueous solution
mol wt
average mol wt 600
aggregation number
2
technique(s)
protein quantification: suitable
pH
7.0-9.0 (25 °C)
CMC
14.6
solubility
water: soluble at 20 °C (soluble)
density
1.033 g/mL at 20 °C
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤70 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Application
N-Lauroylsarcosine (Sarcosyl) is an ionic surfactant useful in a wide range of solubilization and permeation applications from solubilization of membrane proteins to enhancement of skin permeability in transdermal applications.
Other Notes
Solubilization of membrane proteins; useful for rupturing of eukaryote cells in transcription studies; In the lysis of Clostridium perfringens for rapid extraction of plasmids
Still not finding the right product?
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)