The concentration for product 45659-1ML-F will be lot specific depending on the purity assay using the formula: Density X 1000 X Concentration/ MW = Molarity (M). For example, lot BCCH6579 has a purity result of 99.4% which gives 0.870 g/mL X 1000 X 0.994/ 352.59 g/mol=2.45 M.
45659
Methyl cis-13-docosenoate
analytical standard
Sinónimos:
Methyl erucate
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.456
bp
172-175 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h10-11H,3-9,12-22H2,1-2H3/b11-10-
Clave InChI
ZYNDJIBBPLNPOW-KHPPLWFESA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
what concentration is the product code 45659-1ML-F?
1 answer-