439215
Tetrahidrofuran
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
143 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.015% peroxide (as H2O2)
<0.02% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 212 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.180
λ: 300 nm Amax: 0.020
λ: 350-400 nm Amax: 0.005
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Optional
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.