Nombre del producto
Tetrahidrofuran, for liquid chromatography LiChrosolv®
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Peroxide, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤1.0 mg/L
transmittance
218 nm, ≥30%, 230 nm, ≥35%, 250 nm, ≥65%, 280 nm, ≥95%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -20 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
absorbance ratio
240 nm ≤0.35
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
También aparece en los métodos monográficos de la USP para el análisis instrumental farmacéutico regulado.
Features and Benefits
- envasado en botellas de vidrio
- ofrece alta resolución, sensibilidad y una separación optimizada de la línea basal máxima
Preparation Note
Analysis Note
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 1,0 mg/l
Agua: ≤ 0,02 %
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Peróxido: ≤ 0,02 %
Transmitancia (a 218 nm): ≥ 30 %
Transmitancia (a 230 nm): ≥ 35 %
Transmitancia (a 250 nm): ≥ 65 %
Transmitancia (a 280 nm): ≥ 95 %
Filtrada con un filtro de 0,2µm
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahidrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3