34004
Ipronidazole-OH
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazole, IPZOH
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cn1c(cnc1C(C)(C)O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3
Clave InChI
DTHPMNDYKOSVFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Cosmetics using high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Aquaculture tissue using ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?