46802
Sulfamethazine
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4,6-Dimethylsulfadiazine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimidine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
EPA 1694
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadena SMILES
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clave InChI
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?