34207
HMMNI-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Hydroxymethyl-1-methyl-d3-5-nitro-1H-imidazole
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
Inchi Key
JSAQDPJIVQMBAY-FIBGUPNXSA-N
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?