Saltar a
33517
Fenol
ACS reagent grade, 99.5-100.5% (GC), 99.0-100.5%, solid, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Sinónimos:
Hidroxibenceno
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$90.700
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$155.000
$131.750
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$287.000
$215.250
6 x 1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$988.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
Assay:
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
Form:
solid
$90.700
Disponible para enviar HOYDetalles
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fenol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% non-volatile matter, ≤0.05% m-cresol (GC), ≤0.05% o-cresol (GC), ≤0.05% p-cresol (GC), ≤0.2% water (Karl Fischer)
bp
180-181 °C, 182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
solidification point ≥40.5 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Oxidation of phenol at synthetic boron-doped diamond thin film electrode (BDD) in perchloric acid medium has been proposed. Mechanism of its oxidation to afford oxygen at doped SnO2 coated titanium anodes has been investigated. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been described.
Application
Phenol may be used in the preparation of phenol reagents which participates in the Berthelot color reaction for the quantification of ammonia. It may be used in the preparation of cresols, via Friedel-Crafts alkylation reaction.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5566W32231846344
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
description
BioXtra, ≥99.5% (GC)
description
≥99%
description
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
assay
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
180-181 °C, 182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenol
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos diana
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
81 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the process you use to synthesize this phenol? I am interested in obtaining phenols with different oxygen isotopic compositions, so I would like to know where the oxygen is coming from.
    1 answer
    1. Unfortuantely, the synthesis process is considered proprietary.