297887
1-Octanol
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
523 °F
expl. lim.
8 %
impurities
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.004%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Chrna1(11435)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
187.7 °F
flash_point_c
86.5 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?