Merck
296988
Sigma-Aldrich
Octane
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
n-Octane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1696875
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado:
anhydrous
Ensayo:
≥99%
bp:
125-127 °C (lit.)
presión de vapor:
11 mmHg ( 20 °C)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
11 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
428 °F
lim. expl.
6.5 %
impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble(lit.)
densidad
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Octane is linear alkane that can be synthesized from furfural, a renewable biomass resource. It can undergo catalytic cracking over alkali-treated MFI (Mordenite Framework Inverted) zeolites to mainly form primary cracking products.
Aplicación
  • A photonic crystal material for the online detection of nonpolar hydrocarbon vapors.: Research on a novel photonic crystal material aimed at the efficient detection of nonpolar hydrocarbons such as octane, enhancing safety and monitoring in chemical processing environments (Bolshakov et al., 2022).
Otras notas
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Información legal
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Catalytic cracking of n-octane over alkali-treated MFI zeolites.
Jung JS, et al.
Applied Catalysis A: General, 288(1), 149-157 (2005)
Nai-Tzu Chen et al.
Theranostics, 4(8), 798-807 (2014-06-24)
The unique optical properties of gold nanorods (GNRs) have recently drawn considerable interest from those working in in vivo biomolecular sensing and bioimaging. Especially appealing in these applications is the plasmon-enhanced photoluminescence of GNRs induced by two-photon excitation at infrared
Ignition of non-premixed counterflow flames of octane and decane isomers.
Liu N, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 903-910 (2013)
Effective production of octane from biomass derivatives under mild conditions.
Xu W, et al.
ChemSusChem, 4(12), 1758-1761 (2011)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 743-743 (1994)