657042
Octane
electronic grade, ≥99.999% metals basis, ≥99% (CP)
Sinónimos:
n-Octane
About This Item
≥99.999% metals basis
Productos recomendados
grado
electronic grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
11 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (CP)
≥99.999% metals basis
Formulario
liquid
temp. de autoignición
428 °F
lim. expl.
6.5 %
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
densidad
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)