296295
Anisole
anhydrous, 99.7%
Sinónimos:
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 42.2 °C)
Ensayo
99.7%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
887 °F
lim. expl.
8 %
impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Zeolite-catalyzed Friedel-Crafts acylation with acetic anhydride in acetic acid to form 4-methoxyacetophenone with high selectivity.
- Bismuth triflate-catalyzed Friedel-Crafts benzoylation with benzoic anhydride to form 4-methoxybenzophenone under solvent-free microwave irradiation.
It may also be used as a surrogate for lignin primary tar in pyrolysis experiments.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.