Documentos clave
8.01452
Sigma-Aldrich
Anisole
for synthesis
Sinónimos:
Anisole, Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
202-876-1
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99.0% (GC)
bp:
154 °C/1013 hPa
presión de vapor:
3.2 hPa ( 20 °C)
presión de vapor
3.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
475 °C
potencia
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.34-6.3 % (v/v)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
temperatura de transición
flash point 45.5 °C
densidad
0.994 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Electron Beam Lithography on Nonplanar Surfaces: Research highlighted the application of anisole in electron beam lithography for structuring on nonplanar and irregular surfaces, providing significant advancements in microfabrication technologies crucial for developing miniaturized devices and components (Zhu et al., 2024).
  • Photonic Pigments Synthesis: Demonstrates the use of anisole in the sustainable synthesis of photonic pigments through polystyrene-block-polyvinylpyrroliDonebottlebrush block copolymers, showcasing anisole′s role in creating advanced materials for optical applications (Xu et al., 2024).
  • Development of SERS Platforms: Explores the use of anisole in the fabrication of highly flexible copper tape decorated with Ag nanoarrays for ultrasensitive surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) platforms, highlighting its utility in enhancing the detection capabilities for environmental and chemical sensing (Shameer et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup