Merck
281662
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dimethyl ether
anhydrous, 99.5%
Sinónimos:
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3OCH2CH2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
134.17
Beilstein:
1736101
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
162 °C (lit.)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.6 (vs air)
presión de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
370 °F
lim. expl.
17.4 %
impurezas
<0.005% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diethylene glycol dimethyl ether is a hydrophilic electron-donor solvent.
Aplicación
Diethylene glycol dimethyl ether may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of 3,5-dinitrobenzaldehyde via reduction of 3,5-dinitrobenzoyl chloride using lithium aluminum tri-tert-butoxyhydride.
  • Copper-catalyzed cross-coupling of iodoarenes with 4-[2,2,2-trifluoro-1-(trimethylsilyloxy)ethyl]morpholine to form the corresponding trifluoromethyl arenes.
  • Conversion of olefins (for eg: (±)-α-pinene) to primary amines (3-pinanamine) via hydroboration-amination reaction.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Boranes in Functionalization of Olefins to Amines: 3-Pinanamine
Organic Syntheses, 58, 32-32 (1978)
Trifluoromethylation of Aryl Iodides Catalyzed by the
Copper(I)-Phen Complex
Shimizu N, et al
Organic Syntheses, 93, 147-162 (2016)
Catalytic activity of diethylene glycol dimethyl ethers in conversion of 6,7-dichloro-3-ethyl-2-ethoxynaphthazarine into echinochrome trimethyl ether.
Kochergina TY and Anufriev VF.
Russ. J. Org. Chem., 38(4), 534-537 (2002)
3, 5-Dinitrobenzaldehyde
Siggins JE, et al
Organic Syntheses, 53, 52-52 (1973)
Catalytic activity of diethylene glycol dimethyl ethers in conversion of 6,7-dichloro-3-ethyl-2-ethoxynaphthazarine into echinochrome trimethyl ether
Kochergina TY and Anufriev VF
Russ. J. Org. Chem., 38(4), 534-537 (2002)