Saltar al contenido
8.02934
Diethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, Diglyme
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3OCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-924-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1736101
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
162 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °F
potency
4760 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
17.4 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
transition temp
flash point 51 °C
density
0.944 g/mL at 20 °C (lit.), 0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.943 - 0.945
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol dimethyl ether
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
57 °C - closed cup
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)