26411
Calcium stearate
6.6-7.4% Ca basis
Sinónimos:
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
concentration
6.6-7.4% Ca
impurities
≤0.004% heavy metals (as Pb)
≤0.3% free acid (as stearic acid)
ign. residue
≤10%
loss
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?