Quality Segment
grade
purum
autoignition temp.
1454 °F
composition
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90% , stearate salt : Minimum, ~40%
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
concentration
10-12% Zn
impurities
≤3.5% free acid (as stearic acid)
ign. residue
12-15%
loss
≤1% loss on drying, 105 °C
mp
128-130 °C (lit.)
solubility
alcohol: insoluble(lit.), benzene: soluble(lit.), diethyl ether: insoluble(lit.), water: insoluble(lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc stearate
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?