444545
Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution
65 wt. % in mineral spirits
Sinónimos:
2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt, Bis(2-ethylhexanoate)cobalt, Cobalt bis(2-ethylhexanoate), Cobalt octoate, Cobaltous octoate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
composición
Co, 11.0-13.0% EDTA titration
idoneidad de la reacción
core: cobalt
concentración
65 wt. % in mineral spirits
densidad
1.002 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Co]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Co/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
Clave InChI
QAEKNCDIHIGLFI-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?