Merck
168149
Sigma-Aldrich
L-cisteína
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiónico
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
121.16
Beilstein:
1721408
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
L-cisteína, 97%
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +6.5±1.5°, c = 2 in 5 M HCl
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
hydrochloric acid: 5% in 1N, clear, colorless
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clave InChI
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Descripción general
La L-cisteína es un aminoácido no esencial que contiene azufre. Su capacidad para reducir los síntomas de la colitis se está evaluando para su posible utilización en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (IBD).
Aminoácido no esencial natural.
Aplicación
La L-cisteína puede utilizarse como fuente de cisteína para preparar nanopartículas de oro funcionalizadas con L-cisteína destinadas a ser utilizadas como sondas en la detección colorimétrica del Hg2+ en disolución acuosa.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Agonista del receptor glutamatérgico NMDA.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xin Li et al.
Journal of diabetes research, 2020, 9589507-9589507 (2020-02-23)
Chronic wounds are a major global health problem with the presence of biofilm significantly contributing to wound chronicity. Current treatments are ineffective in resolving biofilm and simultaneously killing the bacteria; therefore, effective biofilm-resolving drugs are needed. We have previously shown
L-cysteine supplementation attenuates local inflammation and restores gut homeostasis in a porcine model of colitis
Kim CJ
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1790(10), 1161-1169 (2009)
L-cysteine functionalized gold nanoparticles for the colorimetric detection of Hg2+ induced by ultraviolet light
Chai F
Nanotechnology, 21(2), 025501-025501 (2009)
Antioxidant effects of sulfur-containing amino acids
Atmaca G
Yonsei Medical Journal, 45, 776-788 (2004)
Tanzila Mukhtar et al.
Scientific reports, 10(1), 4625-4625 (2020-03-15)
Neural stem cells (NSCs) generate neurons of the cerebral cortex with distinct morphologies and functions. How specific neuron production, differentiation and migration are orchestrated is unclear. Hippo signaling regulates gene expression through Tead transcription factors (TFs). We show that Hippo
Artículos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC