24539
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 750RN, 500UL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22 ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80830
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
0.5 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)