Documentos
20943
Repeating Dispenser
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes, for use with Hamilton PB600-1
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
manufacturer/tradename
Hamilton 83700
packaging
1 ea of
compatibility
for use with Hamilton PB600-1
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
General description
Divide muestras con precisión. Dosifica un 1/50 de la capacidad de la jeringa con cada presión del botón. Se acopla a todas las jeringas Hamilton de 25 ml-2.5 mL
. Adquiera la jeringa por separado.
Application
Repeating Dispenser has been used for catalytic determination of enzymes and metal ions using either closed-loop or continuous-flow analyzers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Catalytic determinations of enzymes and metal ions by sample injection in closed-loop flow systems.
Ramasamy, S. M., A. Iob, and Horacio A. Mottola.
Analytical Chemistry, 51.11, 1637-1639 (1979)