22095
CASO Agar
NutriSelect® Plus, powder, suitable for microbiology
Sinónimos:
Casein peptone Soybean flour peptone Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptone Soya Agar
Seleccione un Tamaño
$174.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$174.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Productos recomendados
Agency
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 11731:2017
according to ISO 22964:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
BioChemika
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
casein peptone, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
soy peptone, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary
water monitoring
microbiology
idoneidad
Enterococcus spp.
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Campylobacter spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?