Saltar a
1.46004
Placa de sedimentación con agar de triptona soja
EP, USP, Settle Plate for long Incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar, Agar CASO, agar de hidrolizado de soja y caseína, TSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use, Settle Plate for long Incubation
Sterility:
aseptically filled
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Settle Plate for long Incubation
packaging
pack of 120 plates, pack of 20 plates
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Agar de triptona de soja - en placas de sedimentación de 90 mm con un volumen de llenado de 30 ml para incubación prolongada, está diseñado para el recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno mediante el control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en entornos controlados.
El medio complejo se utiliza para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. La formulación contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico.
Application
El agar de triptona de soja en placas de sedimentación de 90 mm está diseñado para el recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno mediante el control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en entornos controlados.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)