Documentos clave
1.05458
Millipore
Agar de triptona y soja - Medios de cultivo deshidratados
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar digerido de soja y de caseína, Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, Agar de tirptona y soja, TSA
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
APHA
EP
ISO 11133
JP
USP
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA (BAM)
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
GranuCult® prime
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
40 g/L
densidad aparente
620 kg/m3
aplicaciones
microbiology
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
aerobic bacteria (total)
Descripción general
El agar de triptona de soja es un medio de cultivo granulado universal. Carece de inhibidores e indicadores y tiene un amplio espectro de aplicaciones. La combinación de las dos peptonas, la digestión enzimática de la caseína y la soja, es muy nutritiva ya que suministra nitrógeno orgánico, aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio presente en este medio complejo proporciona el equilibrio osmótico, mientras que el agar-agar es el agente solidificante.
Aplicación
El agar de triptona de soja es idóneo para el aislamiento y el cultivo de una amplia gama de microorganismos de diferentes materiales y se utiliza en el control de calidad de los productos farmacéuticos.
Ligadura / enlace
Sustituye a: 1054585007
Nota al pie de página
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocolos
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
Questions
  1. For our chemical data base, I would like to know the ingredients of tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media, in the SDS it mentions pyruvic acid sodium salt as hazard ingredient. I did not expect that in the recipe.
    1 answer
    1. Composition is as follow:
      - Pancreatic Digest of Casein 15 g/L
      - Papaic Digest of Soya Bean 5 g/L
      - NaCl 5 g/L
      - Agar-Agar 15 g/L
      pH at 25°C is 7.3 ± 0.2