17969
Diethylenetriamine-pentaacetic acid pentasodium salt solution
purum, ~40% in H2O
Sinónimos:
DTPA Na5
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
concentración
~40% in H2O
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.5Na/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;;/q;5*+1/p-5
Clave InChI
LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?