791268P
Avanti
DTPA-BSA (Gd)
DTPA-bis(stearylamide) (gadolinium salt), powder
Sinónimos:
(diethylenetriaminepentaacetic acid)-bis(stearylamide) (gadolinium salt); Gd-DTPA-BSA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 mg (791268P-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 791268P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- in the preparation of nontargeting (NT) gadolinium peptide amphiphile micelles (PAMs) for the magnetic resonance imaging (MRI) of atherosclerotic lesions
- as a MRI agent in the preparation of lipid-like nanoparticles (LLNs) for small interfering RNA (siRNA) encapsulation
- as a MRI agent in the preparation of paramagnetic saposin C and dioleylphosphatidylserine (SapC-DOPS) vesicles for imaging glioblastoma multiforme (GBM) tumors
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)