Merck
D2565
Diethylenetriaminepentamethylenephosphonic acid heptasodium salt
aqueous solution
Sinónimos:
DTPMPA, [(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]tetrakis(phosphonic acid) heptasodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N3O15P5Na7
Número CAS:
Peso molecular:
727.07
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Diethylenetriaminepentamethylenephosphonic acid heptasodium salt, 25 % (w/v) in H2O, ~55% (based on active acid and salt), aqueous solution
form
aqueous solution
concentration
25 % (w/v) in H2O, ~55% (based on active acid and salt)
color
amber
pH
6.0-8.0 (1% in H2O)
mp
-13 °C
transition temp
freezing point −13 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)(O)(O)CN(C[P](=O)(O)O)CCN(C[P](=O)(O)O)CCN(C[P](=O)(O)O)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C9H28N3O15P5.7Na/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27;;;;;;;/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;;;;/q;7*+1
InChI key
OIPXXWBYRWQVLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the removal of metal ions, and may have potential biological properties as a chelator.
Used for the removal of metal ions, and may have potential biological properties as a chelator. Thorium complexes of DTPMPA are preferentially localized in bone rather than soft tissue, offering potential as targeted radiotherapeutic agents.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)