Merck
16582
Supelco
(±)-Bifenthrin-(biphenyl-2′,3′,4′,5′,6′-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
rac-cis-Bifenthrin-d5, Bifenthrin-d5
Seleccione un Tamaño
10 MG
$439.000
$439.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$439.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23D5H17ClF3O2
Peso molecular:
427.90
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
$439.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
165 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)