492175
Diazinon-(diethyl-d10)
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
83-84 °C/0.002 mmHg (lit.)
densidad
1.152 g/mL at 25 °C
aplicaciones
agriculture
environmental
cambio de masa
M+10
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
Clave InChI
FHIVAFMUCKRCQO-HXOHQZFQSA-N
Aplicación
- In analytical methods for routine monitoring of residual pesticide.
- As an internal standard in GC–MS quantification of pesticides in food.
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?