13180
Benzylamine
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinónimos:
α-Aminotoluene
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
n20/D 1.543
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
densidad
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Clave InChI
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?