TAQNTKB
Roche
KAPA Taq PCR Kit with dNTPs
Sinónimos:
PCR kit, taq
About This Item
Productos recomendados
caducidad
≤18 mo.
Nivel de calidad
Características
dNTPs included
hotstart: no
envase
pkg of 250 U (KK1008)
pkg of 2500 U (BK1001)
pkg of 500 U (KK1016)
pkg of 5000 U (BK1003)
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
PCR: suitable
entrada
purified DNA
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Improved sensitivity, specificity, and yields.
- Novel buffer formulation facilitates specific primer annealing, leading to higher yield of specific product.
Quick Notes:
- KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase can replace any commercial hotstart Taq DNA polymerase in an existing protocol. The final MgCl2 concentration and annealing temperature may need to be optimized to account for differences in formulation.
- The KAPA Taq HotStart Buffer is a uniquelyformulated buffer offering improved specificity and sensitivity, and improved amplification of GC- and AT-rich templates.
- The KAPA Taq HotStart Buffer does not contain MgCl2; MgCl2 (25 mM) is supplied separately to allow greater flexibility during reaction setup.
- The KAPA Taq HotStart PCR Kit is suitable for the amplification of fragments up to 3.5 kb from genomic DNA or 5 kb from less complex targets.
Calidad
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Solo componentes del kit
- KAPA Taq DNA Polymerase 5 U/µL
- 10X KAPA Taq Buffer A
- 10X KAPA Taq Buffer B
- MgCl2 25 mM
- KAPA dNTP Mix 10 mM each
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.