HPPIKRO
Roche
Kit de aislamiento de plásmidos High Pure
Roche, pkg of 50 purifications (11754777001), pkg of 250 purifications (11754785001)
About This Item
Productos recomendados
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
packaging
pkg of 250 purifications (11754785001)
pkg of 50 purifications (11754777001)
General description
El kit de aislamiento de plásmidos de gran pureza aisla el ADN plasmídico purificado en pequeñas cantidades utilizando el método de lisis alcalina, un método habitual que genera ADN plasmídico muy purificado de E. coli, sin contaminación de ARN.
Capacidad: Los tubos de filtro High Pure Spin tienen capacidad para un volumen de muestra de hasta 700 μl.
Muestra: 0,5 - 4,0 ml de cultivo de E. coli (recogido a una densidad de 1,5 - 5,0 A 600 unidades/ml)
Application
- PCR
- Secuenciación
- Clonación
- Transcripción in vitro
- Digestión con enzimas de restricción
- Marcaje aleatorio de cebadores
Features and Benefits
- Purifica rápidamente hasta 24 muestras de plásmidos en <30 minutos.
- Minimiza la pérdida de ADN utilizando un kit que elimina los contaminantes sin precipitación ni otras etapas de manipulación que pueden degradar el ADN.
- Mejora la fiabilidad y la reproducibilidad en las aplicaciones consecutivas con un kit que elimina el ARN y otras impurezas que hacen que el ADN plasmídico se comporte de una manera impredecible.
- Elimina el uso de compuestos orgánicos peligrosos como el cloruro de cesio, el fenol, el cloroformo y el bromuro de etidio.
Components
- Tampón de suspensión
- RNasa A, polvo seco
- Tampón para lisis
- Tampón de unión
- Tampón de lavado I
- Tampón de lavado II
- Tampón de elución
- Tubos de filtro High Pure Spin, que contienen lana de fibra de vidrio
- Tubos de recogida
Quality
Preparation Note
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
sequencing of laryngeal Leishmania infantum infectionv
Protocolos
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).